Learn More
Abnova™ Human CENTG2 Partial ORF (NP_055729.2, 672 a.a. - 781 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055729.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 116987
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141547
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00116987-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151547
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00116987-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CENTG2 belongs to an ADP-ribosylation factor GTPase-activating (ARF-GAP) protein family involved in membrane traffic and actin cytoskeleton dynamics (Nie et al., 2002 [PubMed 12388557]).[supplied by OMIM]
Sequence: LPCTELSLGQHLLRATADEDLRTAILLLAHGSRDEVNETCGEGDGRTALHLACRKGNVVLAQLLIWYGVDVTARDAHGNTALAYARQASSQECIDVLLQYGCPDERFVLM
Spezifikation
Spezifikation
NP_055729.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CENTG2/GGAP1/KIAA1099/MGC71657
AGAP1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
116987
CENTG2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LPCTELSLGQHLLRATADEDLRTAILLLAHGSRDEVNETCGEGDGRTALHLACRKGNVVLAQLLIWYGVDVTARDAHGNTALAYARQASSQECIDVLLQYGCPDERFVLM
RUO
AGAP1