missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CEACAM-19 Alexa Fluor™ 350-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems FAB93971U-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CEACAM19 Monoclonal antibody specifically detects CEACAM19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| CEACAM19 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
| carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 19, CEACAM19, CEAL1 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CEACAM-19, Met1-Gly157, Accession # Q7Z692 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 1042108 | |
| Flow Cytometry | |
| Q7Z692 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 56971 | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur