Learn More
Abnova™ Human CDK5RAP1 Partial ORF (AAH01215, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127196
Abnova™ Human CDK5RAP1 Partial ORF (AAH01215, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127196
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127196
Marke: Abnova™ H00051654Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Neuronal CDC2-like kinase, which is involved in the regulation of neuronal differentiation, is composed of a catalytic subunit, CDK5, and an activating subunit, p25NCK5A. The protein encoded by this gene binds to p25NCK5A and therefore may be involved in neuronal differentiation. Multiple transcript variants exist for this gene, but the full-length natures of only two have been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MHPLQCVLQVQRSLGWGPLASVSWLSLRMCRAHSSLSSTMCPSPERQEDGARKDFSSRLAAGPTFQHFLKSASAPQEKLSSEVEDPPPYLMMDELLGRQRKVYLETYGCQ
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH01215
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 51654
Molekulargewicht 37.73kDa
Name CDK5RAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MHPLQCVLQVQRSLGWGPLASVSWLSLRMCRAHSSLSSTMCPSPERQEDGARKDFSSRLAAGPTFQHFLKSASAPQEKLSSEVEDPPPYLMMDELLGRQRKVYLETYGCQ
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C20orf34/C42/CDK5RAP1.3/CDK5RAP1.4/CGI-05/HSPC167
Gebräuchliche Bezeichnung CDK5RAP1
Gensymbol CDK5RAP1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CDK5RAP1 Partial ORF (AAH01215, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >