Learn More
Human CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142738 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32142738 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2583531Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa