missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CDCA4 Full-length ORF (NP_663747.1, 1 a.a. - 241 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_663747.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 55038
Molekulargewicht 52.5kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161053
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055038-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16151053
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055038-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a protein that belongs to the E2F family of transcription factors. This protein regulates E2F-dependent transcriptional activation and cell proliferation, mainly through the E2F/retinoblastoma protein pathway. It also functions in the regulaton of JUN oncogene expression. This protein shows distinctive nuclear-mitotic apparatus distribution, it is involved in spindle organization from prometaphase, and may also play a role as a midzone factor involved in chromosome segregation or cytokinesis. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been noted for this gene. Two pseudogenes have also been identified on chromosome 1. [provided by RefSeq]

Sequence: MFARGLKRKCVGHEEDVEGALAGLKTVSSYSLQRQSLLDMSLVKLQLCHMLVEPNLCRSVLIANTVRQIQEEMTQDGTWRTVAPQAAERAPLDRLVSTEILCRAAWGQEGAHPAPGLGDGHTQGPVSDLCPVTSAQAPRHLQSSAWEMDGPRENRGSFHKSLDQIFETLETKNPSCMEELFSDVDSPYYDLDTVLTGMMGGARPGPCEGLEGLAPATPGPSSSCKSDLGELDHVVEILVET
Spezifikation

Spezifikation

NP_663747.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
52.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MFARGLKRKCVGHEEDVEGALAGLKTVSSYSLQRQSLLDMSLVKLQLCHMLVEPNLCRSVLIANTVRQIQEEMTQDGTWRTVAPQAAERAPLDRLVSTEILCRAAWGQEGAHPAPGLGDGHTQGPVSDLCPVTSAQAPRHLQSSAWEMDGPRENRGSFHKSLDQIFETLETKNPSCMEELFSDVDSPYYDLDTVLTGMMGGARPGPCEGLEGLAPATPGPSSSCKSDLGELDHVVEILVET
RUO
CDCA4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55038
CDCA4 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20764/FLJ52878/HEPP/MGC19517/SEI-3/HEPP
CDCA4
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications