Learn More
Abnova™ Human CDC25C Partial ORF (AAH19089, 21 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH19089
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 995
Molekulargewicht 37.73kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16132961
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000995-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16122961
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000995-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene is highly conserved during evolution and it plays a key role in the regulation of cell division. The encoded protein is a tyrosine phosphatase and belongs to the Cdc25 phosphatase family. It directs dephosphorylation of cyclin B-bound CDC2 and triggers entry into mitosis. It is also thought to suppress p53-induced growth arrest. Multiple alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, however, the full-length nature of many of them is not known. [provided by RefSeq]
Sequence: FRSNQRKMLNLLLERDTSFTVCPDVPRTPVGKFLGDSANLSILSGGTPKCCLDLSNLSSGEITATQLTTSADLDETGHLDSSGLQEVHLAGMNHDQHLMKCSPAQLLCST
Spezifikation
Spezifikation
AAH19089
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CDC25
CDC25C
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
995
CDC25C (Human) Recombinant Protein (Q01)
FRSNQRKMLNLLLERDTSFTVCPDVPRTPVGKFLGDSANLSILSGGTPKCCLDLSNLSSGEITATQLTTSADLDETGHLDSSGLQEVHLAGMNHDQHLMKCSPAQLLCST
RUO
CDC25C