Learn More
Abnova™ Human CD99 Partial ORF (AAH03147, 23 a.a. - 122 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH03147
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4267
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16117821
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004267-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16127821
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004267-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a cell surface glycoprotein involved in leukocyte migration, T-cell adhesion, ganglioside GM1 and transmembrane protein transport, and T-cell death by a caspase-independent pathway. In addition, the encoded protein may have the ability to rearrange the actin cytoskeleton and may also act as an oncosuppressor in osteosarcoma. Cyclophilin A binds to CD99 and may act as a signaling regulator of CD99. This gene is found in the pseudoautosomal region of chromosomes X and Y and escapes X-chromosome inactivation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: DGGFDLSDALPDNENKKPTAIPKKPSAGDDFDLGDAVVDGENDDPRPPNPPKPMPNPNPNHPSSSGSFSDADLADGVSGGEGKGGSDGGGSHRKEGEEAD
Spezifikation
Spezifikation
AAH03147
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MIC2/MIC2X/MIC2Y
CD99
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4267
CD99 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DGGFDLSDALPDNENKKPTAIPKKPSAGDDFDLGDAVVDGENDDPRPPNPPKPMPNPNPNHPSSSGSFSDADLADGVSGGEGKGGSDGGGSHRKEGEEAD
RUO
CD99