Learn More
Invitrogen™ Human CD96 His-tag, Recombinant Protein
HEK293 cells Recombinant Protein
345.00 CHF - 1010.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P40200
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Zusammensetzung PBS with 0.02% Tween 80, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 10225
Name Human CD96 His-tag
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Gen-Alias Name Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Gen-Alias Name Preis Menge & Verfügbarkeit  
17144263
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A42596
50 μg 1700109I12Rik; CD96; CD96 antigen; CD96 molecule; cell surface antigen CD96; DKFZp667E2122; sCD96; soluble CD96; T cell activation, increased late expression; t cell-activated increased late expression protein; TACTILE; T-cell surface protein tactile Human CD96 His-tag
345.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17134263
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A42595
5 x 50 μg 1700109I12Rik; CD96; CD96 antigen; CD96 molecule; cell surface antigen CD96; DKFZp667E2122; sCD96; soluble CD96; T cell activation, increased late expression; t cell-activated increased late expression protein; TACTILE; T-cell surface protein tactile Human CD96 His-tag Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD96 is a cell adhesion receptor also known as TACTILE. A member of the Ig superfamily, CD96 is a single pass transmembrane protein consisting of three extracellular Ig-like domains and a proline/serine/threonine rich region. CD96 is expressed on resident monocytes and T cells at all developmental stages (including gamma-delta T cells, thymocytes, and NK cells). In the mouse, this receptor is not expressed on B cells. Unlike in humans, mouse CD96 does not exist as alternative splice variants. Reports indicate that CD96 binds CD155/poliovirus receptor and Nectin-1 to mediate NK cell adhesion to target cells and cytotoxicity.
Spezifikation
Spezifikation
P40200
PBS with 0.02% Tween 80, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
Human CD96 His-tag
-20°C
<1 EU/μg
Cd96
Unconjugated
Lyophilized
Control, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
10225
HEK293 cells
RUO
1700109I12Rik; CD96; CD96 antigen; CD96 molecule; cell surface antigen CD96; DKFZp667E2122; sCD96; soluble CD96; T cell activation, increased late expression; t cell-activated increased late expression protein; TACTILE; T-cell surface protein tactile
Human
Recombinant
≥ 85%