Learn More
Abnova™ Human CD6 Partial ORF (NP_006716, 308 a.a. - 400 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16125804
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human CD6 Partial ORF (NP_006716, 308 a.a. - 400 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16125804
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16125804
Marke: Abnova™ H00000923Q01.10ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
CD6 is a monomeric 105- or 130-kD membrane glycoprotein that is involved in T-cell activation. The size difference between the 2 CD6 forms is due to differences in phosphorylation (Robinson et al., 1995 [PubMed 7589069]).[supplied by OMIM]
Sequence: CGTAVERPKGLPHSLSGRMYYSCNGEELTLSNCSWRFNNSNLCSQSLAARVLCSASRSLHNLSTPEVPASVQTVTIESSVTVKIENKESRELM
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006716
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 923
Molekulargewicht 35.97kDa
Name CD6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen CGTAVERPKGLPHSLSGRMYYSCNGEELTLSNCSWRFNNSNLCSQSLAARVLCSASRSLHNLSTPEVPASVQTVTIESSVTVKIENKESRELM
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ44171/TP120
Gebräuchliche Bezeichnung CD6
Gensymbol CD6
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CD6 Partial ORF (NP_006716, 308 a.a. - 400 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >