Beschreibung
CD47 KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert von Immunocytochemistry, Western blot. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9, 11 bp Deletion im Exon 2 und 5 bp Deletion in Exon 2 erreicht. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Phiole. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: Wählen Sie 1000000 Zellen/Fläschchen.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1.000.000 Zellen |
| Kennzeichnung | RUO |