Learn More
Abcam Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
Artikelnummer. 32114964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 384 Tests
1 x 96 Tests
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
384 Tests
96 Tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32114964 10 x 96 Tests 96 Tests
32111724 1 x 96 Tests 96 Tests
32113468 1 x 384 Tests 384 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 32114964 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab32440910x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Zugriffsnummer Q08722
Assay-Bereich 187.5 to 3000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 46.6 pg/mL
Inhalt und Lagerung 4°C
Nachweisbare Analyten CD47
Assay Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp Sandwich ELISA
Probentyp Cell Culture Media, Plasma (Citrate), Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Ausreichend für 10 x 96 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen CD47
Immunassay-Kit-Klasse RUO
Messbereich 187.5 to 3000 pg/mL
Protein CD47
Bestimmungsbereich 187.5 to 3000 pg/mL
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immuno-oncology
Versandbedingung Blue Ice
Ziel CD47
Name Ziel-Kit CD47
UniProt-ID Q08722
Nachweisgrenze 187.5 pg/mL