Learn More
Abnova™ Human CD320 Partial ORF (NP_057663, 97 a.a. - 196 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126816
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: KGQCPPPPGLPCPCTGVSDCSGGTDKKLRNCSRLACLAGELRCTLSDDCIPLTWRCDGHPDCPDSSDELGCGTNEILPEGDATTMGPPVTLESVTSLRNA
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_057663
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 51293
Molekulargewicht 36.74kDa
Name CD320 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen KGQCPPPPGLPCPCTGVSDCSGGTDKKLRNCSRLACLAGELRCTLSDDCIPLTWRCDGHPDCPDSSDELGCGTNEILPEGDATTMGPPVTLESVTSLRNA
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 8D6/8D6A
Gebräuchliche Bezeichnung CD320
Gensymbol CD320
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CD320 Partial ORF (NP_057663, 97 a.a. - 196 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >