Learn More
Abnova™ Human CD300E Full-length ORF (AAI00889.1, 1 a.a. - 205 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAI00889.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 342510
Molekulargewicht 49.4kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16140224
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00342510-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16130224
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00342510-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD300LE is an activating receptor of the immunoglobulin (Ig) superfamily expressed on myeloid cells. It mediates activating signals by interacting with DAP12 (TYROBP; MIM 604142) (Aguilar et al., 2004 [PubMed 15557162]).[supplied by OMIM]
Sequence: MWLLPALLLLCLSGCLSLKGPGSVTGTAGDSLTVWCQYESMYKGYNKYWCRGQYDTSCESIVETKGEEKVERNGRVSIRDHPEALAFTVTMQNLNEDDAGSYWCKIQTVWVLDSWSRDPSDLVRVYVSPAITTPRRTTHPATPPIFLVVNPGRNLSTREVLTQNSGFRLSSPHFLLVVLLKLPLLLSMLGAVFWVNRPQWAPPGR
Spezifikation
Spezifikation
AAI00889.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MWLLPALLLLCLSGCLSLKGPGSVTGTAGDSLTVWCQYESMYKGYNKYWCRGQYDTSCESIVETKGEEKVERNGRVSIRDHPEALAFTVTMQNLNEDDAGSYWCKIQTVWVLDSWSRDPSDLVRVYVSPAITTPRRTTHPATPPIFLVVNPGRNLSTREVLTQNSGFRLSSPHFLLVVLLKLPLLLSMLGAVFWVNRPQWAPPGR
RUO
CD300E
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
342510
CD300E (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD300LE/CLM2/IREM2
CD300E
Recombinant
wheat germ expression system