Learn More
R&D Systems™ Human CD30 Ligand/TNFSF8 (NP_001235) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18768679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18768679 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18768679 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC2879
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41 CHF
    325.50 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 36.91 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001235
Gen-ID (Entrez) 944
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg