missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human CD27 Ligand / CD70 Protein, Fc Tag

auf Anfrage

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001243.1
Molekulargewicht 43.6 kDa
Quelle Human CD27 Ligand, Fc Tag (TN7-H526x) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 39 - Pro 193 (Accession # P32970-1).
Immunogen Gln 39 - Pro 193
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15817827
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TN7-H526X-1MG
1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15827827
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
TN7-H526X-200UG
200 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Cluster of Differentiation 70 (CD70) is also known as CD27 ligand (CD27L / CD27LG), TNFSF7, TNFSF7G, is a type II transmembrane glycoprotein belonging to the TNF superfamily (TNFSF) and is a surface antigen found on activated T-and B-lymphocytes and mature dendritic cells. Binding of CD70 to its receptor CD27 induces in priming, effector functions, differentiation and memory formation of T-cells, and thus is invloved in the biological processes including T-cell activation, the proliferation of costimulated T-cells, as well as the generation of cytolytic T-cells. CD70 on T cells provides costimulatory signals that are required for T cell proliferation, clonal expansion and the promotion of effector T cell formation. CD70 on mouse B cell has been shown to inhibit terminal differentiation of activated B cells into plasma cells and enhances commitment to memory B cell responses. CD70 induces proliferation and IFNγ production, on NK cells.

This protein carries a human IgG1 Fc tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 43.6 kDa. The protein migrates as 53 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation

Spezifikation

NP_001243.1
Human CD27 Ligand, Fc Tag (TN7-H526x) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 39 - Pro 193 (Accession # P32970-1).
-20°C
CD27 Ligand
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
43.6 kDa
Gln 39 - Pro 193
CD70,CD27LG,TNFSF7,TNFSF7G,CD27L
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>85% as determined by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications