Learn More
Proteintech™ Humanes CD22 ELISA-Kit
Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
Beschreibung
- Erkennt Human CD22
- CD22 (Siglec-2, BL-CAM) ist ein auf B-Zellen beschränktes, Typ-I-transmembranes Glykoprotein mit 130-140 kDa, das zur Immunoglobulin-Gen-Superfamilie gehört
- Expression von CD22 reifend reguliert
- Wird in geringen Mengen im Zytoplasma von Pro-B- und Prä-B-Zellen exprimiert und ist nur in den reifen Stadien der B-Zell-Differenzierung auf der Zelloberfläche vorhanden
- CD22 Hemmrezeptor für BCR-Signalisierung, bindet bevorzugt an alpha-2,6-gebundene Sialsäure und vermittelt B-Zell-B-Zellinteraktionen
- Spielt eine Rolle bei der Aktivierung und Differenzierung von B-Zellen
- Lösliche Form von CD22, die in Humanserum gefunden wird und als Tumormarker für die Haarzell-Leukämie verwendet werden kann
Prozess:
- Antikörper spezifisch für CD22, vorbeschichtet auf Mikrotiterplatten
- CD22-Protein in Proben, die nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper aufgenommen wurden
- Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer Antikörper mit biotinylierten spezifischen humanen CD22 hinzugefügt, um das gefangene humane CD22-Protein zu erkennen
- Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz
- Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
- Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | BC109306 |
| Assay-Bereich | 125 bis 8000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 4,6 pg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Nachweisverfahren | Sandwich ELISA, Doppelantikörper |
| Immunassay-Kit-Format | Beschichtetes ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Zielspezies | Human |
| Gen-ID (Entrez) | 933 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Human CD22 ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine