missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human CD163 (NP_004235.4) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | CD163 |
| Zugriffsnummer | NP_004235.4 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 3484 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 9332 |
| Gen-Alias | CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, GHI/61, HbSR, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, RM3/1, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?