Learn More
R&D Systems™ Human CD163 DuoSet ELISA
Click to view available options
Menge:
5 Platten
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Includes
Human CD163 Capture Antibody; Human CD163 Detection Antibody; Human CD163 Standard; Streptavidin-HRP
The Human CD163 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CD163.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 Platten |
| Spezies | Human |
| Konjugat | Biotin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |