Learn More
R&D Systems™ Human CD14 Magnetic Luminex™ Performance Assay
Artikelnummer. 30002107
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 30002107
Marke: R&D Systems™ LBAM383
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Produkttyp Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Menge 1 Kit
Spezies Human
Bindungsziel CD14
Gen-ID (Entrez) 929
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.