missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCL7/MCP-3/MARC Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18797089
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18797089 100 μg 100 Mikrogramm
18733359 25 μg 25 Mikrogramm
18738319 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18797089 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB282100

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

CCL7/MCP-3/MARC Monoclonal specifically detects CCL7/MCP-3/MARC in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCL7/MCP-3/MARC
Anwendungen Western Blot, Neutralization, Flow Cytometry, CyTOF, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 36320
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 1.5-4.5 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q7Z7Q8
Gen-Alias C-C motif chemokine 7, chemokine (C-C motif) ligand 7, FIC, MARC, MCP-3, MCP3Monocyte chemotactic protein 3, MCP-3Small-inducible cytokine A7, MGC138465, Monocyte chemoattractant protein 3, NC28SCYA6, SCYA7MGC138463, small inducible cytokine A7 (monocyte chemotactic protein 3)
Gensymbole CCL7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human CCL7/MCP-3/MARC Gln34-109 Accession # Q7Z7Q8
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from ascites
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6354
Testspezifität Detects human CCL7/MCP-3/MARC in ELISAs and Western blots. In ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) CCL2/MCP-1, rhCCL8/MCP-2, or rhCCL13/MCP-4 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.