Learn More
Invitrogen™ MCP-3/CCL7 Human Uncoated ELISA Kit mit Platten
Artikelnummer. 15500977
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15500977
Marke: Invitrogen™ 885070022
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
  • Capture-Antikörperkonzentrat
  • Nachweisantikörperkonzentrat
  • Human CCL7 (MCP-3)-Standard (gefriergetrocknet): 100 pg/ml nach Rekonstitution
  • Beschichtungspufferkonzentrat
  • Assay-Puffer A-Konzentrat (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Probenverdünner Z
  • Vortitrierte Streptavidin-HRP
  • Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
Unbeschichtetes ELISA-Kit mit Platten
Das Human Monocyte Chemoattractant Protein3 (CCL7) (MCP-3)-ELISA-Kit ohne Beschichtung enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative ELISAs zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen in humanem MCP-3. Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich. Verfahrensprinzip ELISAs dienen zur Messung der Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Dies ist ein sezerniertes Chemokin, das Makrophagen bei Entzündungen und Metastasen anzieht. Es ist ein Mitglied der CC-Unterfamilie von Chemokinen, die durch zwei benachbarte Zystein-Rückstände gekennzeichnet sind. Das Protein ist ein in-vivo Substrat der Matrixmetalloproteinase2, ein Enzym, das Komponenten der extrazellulären Matrix abbaut.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P80098
Assay-Bereich 0.3125 bis 20 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,3125 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 6354
Gensymbol FIC,MARC,MCP-3,MCP3,NC28,SCYA6,SCYA7
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 2 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym FIC, MARC, monozytisch-chemotaktisches Protein 3
Ziel Human
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min