Learn More
Abnova™ Human CCL4 Partial ORF (NP_002975, 24 a.a. - 92 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16135015
Abnova™ Human CCL4 Partial ORF (NP_002975, 24 a.a. - 92 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16135015
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16135015
Marke: Abnova™ H00006351Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: APMGSDPPTACCFSYTARKLPRNFVVDYYETSSLCSQPAVVFQTKRSKQVCADPSESWVQEYVYDLELN
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002975
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6351
Molekulargewicht 33.33kDa
Name CCL4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 µg
Immunogen APMGSDPPTACCFSYTARKLPRNFVVDYYETSSLCSQPAVVFQTKRSKQVCADPSESWVQEYVYDLELN
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ACT2/AT744.1/G-26/LAG1/MGC104418/MGC126025/MGC126026/MIP-1-beta/MIP1B/MIP1B1/SCYA2/SCYA4
Gebräuchliche Bezeichnung CCL4
Gensymbol CCL4
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CCL4 Partial ORF (NP_002975, 24 a.a. - 92 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >