Learn More
Abnova™ Human CCL3 Partial ORF (NP_002974, 24 a.a. - 92 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16105015
Abnova™ Human CCL3 Partial ORF (NP_002974, 24 a.a. - 92 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16105015
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16105015
Marke: Abnova™ H00006348Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Macrophage inflammatory protein-1 is a so-called monokine that is involved in the acute inflammatory state in the recruitment and activation of polymorphonuclear leukocytes (Wolpe et al., 1988 [PubMed 3279154]). Sherry et al. (1988) [PubMed 3058856] demonstrated 2 protein components of MIP1, called by them alpha and beta.[supplied by OMIM]
Sequence: SLAADTPTACCFSYTSRQIPQNFIADYFETSSQCSKPGVIFLTKRSRQVCADPSEEWVQKYVSDLELSA
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002974
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6348
Molekulargewicht 33.33kDa
Name CCL3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen SLAADTPTACCFSYTSRQIPQNFIADYFETSSQCSKPGVIFLTKRSRQVCADPSEEWVQKYVSDLELSA
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias G0S19-1/LD78ALPHA/MIP-1-alpha/MIP1A/SCYA3
Gebräuchliche Bezeichnung CCL3
Gensymbol CCL3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CCL3 Partial ORF (NP_002974, 24 a.a. - 92 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >