Learn More
Abnova™ Human CCL3 Full-length ORF (NP_002974.1, 1 a.a. - 92 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002974.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6348
Molekulargewicht 36.5kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130572
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006348-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16120572
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006348-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Macrophage inflammatory protein-1 is a so-called monokine that is involved in the acute inflammatory state in the recruitment and activation of polymorphonuclear leukocytes (Wolpe et al., 1988 [PubMed 3279154]). Sherry et al. (1988) [PubMed 3058856] demonstrated 2 protein components of MIP1, called by them alpha and beta.[supplied by OMIM]
Sequence: MQVSTAALAVLLCTMALCNQFSASLAADTPTACCFSYTSRQIPQNFIADYFETSSQCSKPGVIFLTKRSRQVCADPSEEWVQKYVSDLELSA
Spezifikation
Spezifikation
NP_002974.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MQVSTAALAVLLCTMALCNQFSASLAADTPTACCFSYTSRQIPQNFIADYFETSSQCSKPGVIFLTKRSRQVCADPSEEWVQKYVSDLELSA
RUO
CCL3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6348
CCL3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
G0S19-1/LD78ALPHA/MIP-1-alpha/MIP1A/SCYA3
CCL3
Recombinant
wheat germ expression system