Learn More
Abnova™ Human CCDC28A Full-length ORF (AAH04464.1, 1 a.a. - 162 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
This gene is located in a region close to the locus of the pseudogene of chemokine (C-C motif) receptor-like 1 on chromosome 6. The specific function of this gene has not yet been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MPKKNAIPVSKSTGFSNPASQSTSQRPKLKRVMKEKTKPQGGEGKGAQSTPIQHSFLTDVSDVQEMERGLLSLLNDFHSGKLQAFGNECSIEQMEHVRGMQEKLARLNLELYGELEELPEDKRKTASDSNLDRLLSDLEELNSSIQKLHLADAQDVPNTSAS
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH04464.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 25901 |
Molekulargewicht | 44.3kDa |
Name | CCDC28A (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 μg |
Immunogen | MPKKNAIPVSKSTGFSNPASQSTSQRPKLKRVMKEKTKPQGGEGKGAQSTPIQHSFLTDVSDVQEMERGLLSLLNDFHSGKLQAFGNECSIEQMEHVRGMQEKLARLNLELYGELEELPEDKRKTASDSNLDRLLSDLEELNSSIQKLHLADAQDVPNTSAS |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human CCDC28A Full-length ORF (AAH04464.1, 1 a.a. - 162 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur