Learn More
Abnova™ Human CCDC28A Full-length ORF (AAH04464.1, 1 a.a. - 162 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH04464.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 25901
Molekulargewicht 44.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16137882
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00025901-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16127882
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00025901-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene is located in a region close to the locus of the pseudogene of chemokine (C-C motif) receptor-like 1 on chromosome 6. The specific function of this gene has not yet been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MPKKNAIPVSKSTGFSNPASQSTSQRPKLKRVMKEKTKPQGGEGKGAQSTPIQHSFLTDVSDVQEMERGLLSLLNDFHSGKLQAFGNECSIEQMEHVRGMQEKLARLNLELYGELEELPEDKRKTASDSNLDRLLSDLEELNSSIQKLHLADAQDVPNTSAS
Spezifikation
Spezifikation
AAH04464.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
44.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MPKKNAIPVSKSTGFSNPASQSTSQRPKLKRVMKEKTKPQGGEGKGAQSTPIQHSFLTDVSDVQEMERGLLSLLNDFHSGKLQAFGNECSIEQMEHVRGMQEKLARLNLELYGELEELPEDKRKTASDSNLDRLLSDLEELNSSIQKLHLADAQDVPNTSAS
RUO
CCDC28A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
25901
CCDC28A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C6orf80/CCRL1AP/DKFZp586D0623/MGC131913
CCDC28A
Recombinant
wheat germ expression system