missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CCDC153 (aa 127-210) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30202596
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30202596 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30202596 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP97545

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (61%), Rat (61%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-59594 (PA5-59594. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

CCDC153's properties have yet to be elucidated. However, research suggests that it may be a neuronal subtype marker. It has a molecular weight of 24 kDa and is often observed on a Western blot as a dimer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q494R4
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 283152
Name Human CCDC153 (aa 127-210) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias Ccdc153; coiled-coil domain containing 153; coiled-coil domain-containing protein 153; RGD1305351
Gebräuchliche Bezeichnung CCDC153
Gensymbol CCDC153
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz REEAEQALGERDQALAQLRAHMADMEAKYEEILHDSLDRLLAKLRAIKQQWDGAALRLHARHKEQQRQFGLTPPGSLRPPAPSL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.