Learn More
Abnova™ Human CBWD1 Full-length ORF (AAH09573.1, 1 a.a. - 359 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00055871-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16131849
  • 552.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-05-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MYFKRAARAFPVLLTGAGKTTLLNYILTEQHSKRVAVILNEFGEGSALEKSLAVSQGGELYEEWLELRNGCLCCSVKDSGLRAIENLMQKKGKFDYILLETTGLADPGAVASMFWVDAELGSDIYLDGIITIVDSKYGLKHLTEEKPDGLINEATRQVALADAILINKTDLVPEEDVKKLRTTIRSINGLGQILETQRSRVDLSNVLDLHAFDSLSGISLQKKLQHVPGTQPHLDQSIVTITFEVPGNAKEEHLNMFIQNLLWEKNVRNKDNHCMEVIRLKGLVSIKDKSQQVIVQGVHELYDLEETPVSWKDDTERTNRLVLLGRNLDKDILKQLFIATVTETEKQWTTRFQEDQVCT
Spezifikation
Spezifikation
AAH09573.1
Liquid
55871
CBWD1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MYFKRAARAFPVLLTGAGKTTLLNYILTEQHSKRVAVILNEFGEGSALEKSLAVSQGGELYEEWLELRNGCLCCSVKDSGLRAIENLMQKKGKFDYILLETTGLADPGAVASMFWVDAELGSDIYLDGIITIVDSKYGLKHLTEEKPDGLINEATRQVALADAILINKTDLVPEEDVKKLRTTIRSINGLGQILETQRSRVDLSNVLDLHAFDSLSGISLQKKLQHVPGTQPHLDQSIVTITFEVPGNAKEEHLNMFIQNLLWEKNVRNKDNHCMEVIRLKGLVSIKDKSQQVIVQGVHELYDLEETPVSWKDDTERTNRLVLLGRNLDKDILKQLFIATVTETEKQWTTRFQEDQVCT
RUO
CBWD1
Yes
wheat germ expression system
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
66.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CBWD1