Learn More
Invitrogen™ Human Caspase-1 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7219730
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17195299
Marke: Invitrogen™ EH70RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Human Caspase-1 quantitates human Caspase-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Caspase-1.
Caspasen sind eine Familie von Cystein-Proteasen, die in die apoptotischen und entzündlichen Caspase-Unterfamilien unterteilt werden können. Im Gegensatz zu den apoptotischen Caspasen sind Mitglieder der entzündlichen Unterfamilie im Allgemeinen nicht am Zelltod beteiligt, sondern mit der Immunantwort auf mikrobielle Krankheitserreger verbunden. Mitglieder dieser Unterfamilie sind Caspase-1, -4, -5 und -12, die proinflammatorische Zytokine wie IL-1-b und IL-18 aktivieren können. Caspase-1 wurde zunächst als Il-1-b-konvertierendes Enzym identifiziert; spätere Experimente ergaben, dass es sich um einen Säugetier-Homolog des C. elegans-Zelltod-Gens ced-3 handelt, dessen Überexpression Apoptose in Fibroblasten induzieren kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer CASP1; CASP-1; CASP1 NIRS-Variante 1; Caspase 1; Caspase 1, Apoptose-bezogene Cystein-Peptidase (Interleukin 1, Beta, Convertase); Caspase1; Caspase-1; Caspase-1-Untereinheit p10; Caspase-1-Untereinheit p20; ICE; IL-1-Beta-konvertierendes Enzym; IL-1 B-konvertierendes Enzym; IL1BC; IL-1 BC; IL1BCE; IL1B-Konvertase; Interleukin 1 beta-konvertierendes Enzym; Interleukin 1, beta, Konvertase; Interleukin 1-B-konvertierendes Enzym; Interleukin 1 beta-konvertierendes Enzym; Interleukin-1 beta-konvertase; Interleukin-1 beta-konvertierendes Enzym; p45
Assay-Bereich 0,43 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,43 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P29466.
Gensymbol CASP1
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Caspase 1
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min