Learn More
Abnova™ Human CAPZA3 Partial ORF (NP_201585, 200 a.a. - 299 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_201585
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 93661
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161287
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00093661-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151287
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00093661-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an actin capping protein, one of the F-actin capping protein alpha subunit family. The encoded protein is predominantly localized to the neck region of ejaculated sperm, other immunohistochemical signals were found in the tail and postacrosomal regions. The encoded protein may also form heterodimers of alpha and beta subunits. This protein may be important in determining sperm architecture and male fertility. [provided by RefSeq]
Sequence: NLHIEISKDLKESLEIVNQAQLALSFARLVEEQENKFQAAVLEELQELSNEALRKILRRDLPVTRTLIDWHRILSDLNLVMYPKLGYVIYSRSVLCNWII
Spezifikation
Spezifikation
NP_201585
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAPPA3/Gsg3
CAPZA3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
93661
CAPZA3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
NLHIEISKDLKESLEIVNQAQLALSFARLVEEQENKFQAAVLEELQELSNEALRKILRRDLPVTRTLIDWHRILSDLNLVMYPKLGYVIYSRSVLCNWII
RUO
CAPZA3