Learn More
Abnova™ Human CAPZA3 Partial ORF (NP_201585, 200 a.a. - 299 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151287
Abnova™ Human CAPZA3 Partial ORF (NP_201585, 200 a.a. - 299 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151287
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16151287
Marke: Abnova™ H00093661Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes an actin capping protein, one of the F-actin capping protein alpha subunit family. The encoded protein is predominantly localized to the neck region of ejaculated sperm, other immunohistochemical signals were found in the tail and postacrosomal regions. The encoded protein may also form heterodimers of alpha and beta subunits. This protein may be important in determining sperm architecture and male fertility. [provided by RefSeq]
Sequence: NLHIEISKDLKESLEIVNQAQLALSFARLVEEQENKFQAAVLEELQELSNEALRKILRRDLPVTRTLIDWHRILSDLNLVMYPKLGYVIYSRSVLCNWII
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_201585
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 93661
Molekulargewicht 36.74kDa
Name CAPZA3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen NLHIEISKDLKESLEIVNQAQLALSFARLVEEQENKFQAAVLEELQELSNEALRKILRRDLPVTRTLIDWHRILSDLNLVMYPKLGYVIYSRSVLCNWII
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CAPPA3/Gsg3
Gebräuchliche Bezeichnung CAPZA3
Gensymbol CAPZA3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CAPZA3 Partial ORF (NP_201585, 200 a.a. - 299 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >