Beschreibung
CAPN2 KO Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert durch Western Blot. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout erreicht durch CRISPR/Cas9, 17 bp Deletion in Exon 4 und 1 bp Einfügung in Exon 4 sowie 47 bp Deletion in Exon 4 und 8 bp Deletion in Exon 4. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: Wählen Sie 1000000 Zellen/Fläschchen aus.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1.000.000 Zellen |
| Kennzeichnung | RUO |