Learn More
Abnova™ Human CAPN13 Partial ORF (NP_653176.2, 570 a.a. - 668 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151207
Abnova™ Human CAPN13 Partial ORF (NP_653176.2, 570 a.a. - 668 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151207
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16151207
Marke: Abnova™ H00092291Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Calpains are a family of cytosolic calcium-activated cysteine proteases involved in a variety of cellular processes including apoptosis, cell division, modulation of integrin-cytoskeletal interactions, and synaptic plasticity (Dear et al., 2000 [PubMed 10964513]). CAPN13 belongs to the calpain large subunit family.[supplied by OMIM]
Sequence: LVHYQHVFQKVQTSPGVLLSSDLWKAIENTDFLRGIFISRELLHLVTLRYSDSVGRVSFPSLVCFLMRLEAMAKTFRNLSKDGKGLYLTEMEWMSLVMY
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_653176.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 92291
Molekulargewicht 36.63kDa
Name CAPN13 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen LVHYQHVFQKVQTSPGVLLSSDLWKAIENTDFLRGIFISRELLHLVTLRYSDSVGRVSFPSLVCFLMRLEAMAKTFRNLSKDGKGLYLTEMEWMSLVMY
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ23523
Gebräuchliche Bezeichnung CAPN13
Gensymbol CAPN13
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CAPN13 Partial ORF (NP_653176.2, 570 a.a. - 668 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >