Learn More
Abnova™ Human CAPN11 Partial ORF (NP_008989, 557 a.a. - 651 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126222
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human CAPN11 Partial ORF (NP_008989, 557 a.a. - 651 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126222
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126222
Marke: Abnova™ H00011131Q01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Calpains constitute a family of intracellular calcium-dependent cysteine proteases. There are eight members in this superfamily. They consist of a variable 80 kDa subunit and an invariant 30 kDa subunit. This calpain protein appears to have protease activity and calcium-binding ability. A similar mouse protein may play a functional role in spermatogenesis and in the regulation of calcium-dependent signal transduction events during meiosis. [provided by RefSeq]
Sequence: LLNRMAIKFKSFKTKGFGLDACRCMINLMDKDGSGKLGLLEFKILWKKLKKWMDIFRECDQDHSGTLNSYEMRLVIEKAGIKLNNKVMQVLVARY
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_008989
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11131
Molekulargewicht 36.19kDa
Name CAPN11 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen LLNRMAIKFKSFKTKGFGLDACRCMINLMDKDGSGKLGLLEFKILWKKLKKWMDIFRECDQDHSGTLNSYEMRLVIEKAGIKLNNKVMQVLVARY
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias calpain11
Gebräuchliche Bezeichnung CAPN11
Gensymbol CAPN11
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human CAPN11 Partial ORF (NP_008989, 557 a.a. - 651 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >