Learn More
Abnova™ Human CAPN11 Partial ORF (NP_008989, 557 a.a. - 651 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_008989
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11131
Molekulargewicht 36.19kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16126222
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011131-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16136222
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011131-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Calpains constitute a family of intracellular calcium-dependent cysteine proteases. There are eight members in this superfamily. They consist of a variable 80 kDa subunit and an invariant 30 kDa subunit. This calpain protein appears to have protease activity and calcium-binding ability. A similar mouse protein may play a functional role in spermatogenesis and in the regulation of calcium-dependent signal transduction events during meiosis. [provided by RefSeq]
Sequence: LLNRMAIKFKSFKTKGFGLDACRCMINLMDKDGSGKLGLLEFKILWKKLKKWMDIFRECDQDHSGTLNSYEMRLVIEKAGIKLNNKVMQVLVARY
Spezifikation
Spezifikation
NP_008989
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.19kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
calpain11
CAPN11
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
11131
CAPN11 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LLNRMAIKFKSFKTKGFGLDACRCMINLMDKDGSGKLGLLEFKILWKKLKKWMDIFRECDQDHSGTLNSYEMRLVIEKAGIKLNNKVMQVLVARY
RUO
CAPN11