missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Calcium Activated Nucleotidase 1/CANT1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18059221
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18059221 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18059221 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF6720

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

Calcium Activated Nucleotidase 1/CANT1 Polyclonal specifically detects Calcium Activated Nucleotidase 1/CANT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Calcium Activated Nucleotidase 1/CANT1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.2 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer Q8WVQ1
Gen-Alias Apyrase homolog, calcium activated nucleotidase 1, DBQD, EC 3.6.1.6, Putative MAPK-activating protein PM09, Putative NF-kappa-B-activating protein 107, SCAN1, SCAN-1Ca2+-dependent endoplasmic reticulum nucleoside diphosphatase, SHAPY, SHAPYmicromelic dwarfism with vertebral and metaphyseal abnormalities and advancedcarpotarsal ossification, soluble Ca-activated nucleotidase, isozyme 1, soluble calcium-activated nucleotidase 1, soluble calcium-activated nucleotidase SCAN-1
Gensymbole CANT1
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Calcium Activated Nucleotidease 1/CANT1 Gly80-Ile401 Accession # Q8WVQ1
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 124583
Testspezifität Detects human Calcium Activated Nucleotidease 1/CANT1 in direct ELISAs.
Rekonstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.