Learn More
Abnova™ Human CACNB3 Full-length ORF (NP_000716.2, 1 a.a. - 484 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
Sequence: MYDDSYVPGFEDSEAGSADSYTSRPSLDSDVSLEEDRESARREVESQAQQQLERAKHKPVAFAVRTNVSYCGVLDEECPVQGSGVNFEAKDFLHIKEKYSNDWWIGRLVKEGGDIAFIPSPQRLESIRLKQEQKARRSGNPSSLSDIGNRRSPPPSLAKQKQKQAEHVPPYDVVPSMRPVVLVGPSLKGYEVTDMMQKALFDFLKHRFDGRISITRVTADLSLAKRSVLNNPGKRTIIERSSARSSIAEVQSEIERIFELAKSLQLVVLDADTINHPAQLAKTSLAPIIVFVKVSSPKVLQRLIRSRGKSQMKHLTVQMMAYDKLVQCPPESFDVILDENQLEDACEHLAEYLEVYWRATHHPAPGPGLLGPPSAIPGLQNQQLLGERGEEHSPLERDSLMPSDEASESSRQAWTGSSQRSSRHLEEDYADAYQDLYQPHRQHTSGLPSANGHDPQDRLLAQDSEHNHSDRNWQRNRPWPKDSY
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000716.2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 784 |
Molekulargewicht | 80.9kDa |
Name | CACNB3 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 ug |
Immunogen | MYDDSYVPGFEDSEAGSADSYTSRPSLDSDVSLEEDRESARREVESQAQQQLERAKHKPVAFAVRTNVSYCGVLDEECPVQGSGVNFEAKDFLHIKEKYSNDWWIGRLVKEGGDIAFIPSPQRLESIRLKQEQKARRSGNPSSLSDIGNRRSPPPSLAKQKQKQAEHVPPYDVVPSMRPVVLVGPSLKGYEVTDMMQKALFDFLKHRFDGRISITRVTADLSLAKRSVLNNPGKRTIIERSSARSSIAEVQSEIERIFELAKSLQLVVLDADTINHPAQLAKTSLAPIIVFVKVSSPKVLQRLIRSRGKSQMKHLTVQMMAYDKLVQCPPESFDVILDENQLEDACEHLAEYLEVYWRATHHPAPGPGLLGPPSAIPGLQNQQLLGERGEEHSPLERDSLMPSDEASESSRQAWTGSSQRSSRHLEEDYADAYQDLYQPHRQHTSGLPSANGHDPQDRLLAQDSEHNHSDRNWQRNRPWPKDSY |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human CACNB3 Full-length ORF (NP_000716.2, 1 a.a. - 484 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur