Learn More
Human CACNB3 (CAB3) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142965 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32142965 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2631321Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human CACNB3 (CAB3) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CACNB3 (CAB3) knockout HeLa