Learn More
Abnova™ Human C9orf96 Partial ORF (NP_714921, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_714921
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 169436
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16132307
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00169436-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16142307
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00169436-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MLGPGSNRRRPTQGERGPGSPGEPMEKYQVLYQLNPGALGVNLVVEEMETKVKHVIKQVECMDDHYASQALEELMPLLKLRHAHISVYQELFITWNGEI
Spezifikation
Spezifikation
NP_714921
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC43306/RP11-244N20.8
C9orf96
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
169436
C9orf96 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MLGPGSNRRRPTQGERGPGSPGEPMEKYQVLYQLNPGALGVNLVVEEMETKVKHVIKQVECMDDHYASQALEELMPLLKLRHAHISVYQELFITWNGEI
RUO
C9orf96