Learn More
Abnova™ Human C9orf80 Full-length ORF (NP_067041.1, 1 a.a. - 104 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00058493-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16133083
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MAANSSGQGFQNKNRVAILAELDKEKRKLLMQNQSSTNHPGASIALSRPSLNKDFRDHAEQQHIAAQQKAALQHAHAHSSGYFITQDSAFGNLILPVLPRLDPE
Spezifikation
Spezifikation
NP_067041.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HSPC043
C9orf80
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
58493
C9orf80 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAANSSGQGFQNKNRVAILAELDKEKRKLLMQNQSSTNHPGASIALSRPSLNKDFRDHAEQQHIAAQQKAALQHAHAHSSGYFITQDSAFGNLILPVLPRLDPE
RUO
C9orf80