Learn More
Abnova™ Human C9orf39 Partial ORF (NP_060208, 971 a.a. - 1070 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060208
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 54875
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16137776
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054875-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16127776
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054875-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: QNDVHVVRRQIRELKKMKKNRDACKTSTHKAQTLAASILNISRSDLEEILDTEDQVEIEKTKIDAENDKEWMLYIQKLLEGQSLALSPRLKCNGAIMAHQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_060208
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C9orf101/C9orf39/FLJ20276/FLJ25636/RP11-340N12.1/bA340N12.1
CNTLN
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
54875
C9orf39 (Human) Recombinant Protein (Q01)
QNDVHVVRRQIRELKKMKKNRDACKTSTHKAQTLAASILNISRSDLEEILDTEDQVEIEKTKIDAENDKEWMLYIQKLLEGQSLALSPRLKCNGAIMAHQ
RUO
CNTLN