missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human C8orf1 Full-length ORF (NP_004328.1, 1 a.a. - 505 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
Sequence: MPLVEETSLLEDSSVTFPVVIIGNGPSGICLSYMLSGYRPYLSSEAIHPNTILNSKLEEARHLSIVDQDLEYLSEGLEGRSSNPVAVLFDTLLHPDADFGYDYPSVLHWKLEQHHYIPHVVLGKGPPGGAWHNMEGSMLTISFGSWMELPGLKFKDWVSSKRRSLKGDRVMPEEIARYYKHYVKVMGLQKNFRENTYITSVSRLYRDQDDDDIQDRDISTKHLQIEKSNFIKRNWEIRGYQRIADGSHVPFCLFAENVALATGTLDSPAHLEIEGEDFPFVFHSMPEFGAAINKGKLRGKVDPVLIVGSGLTAADAVLCAYNSNIPVIHVFRRRVTDPSLIFKQLPKKLYPEYHKVYHMMCTQSYSVDSNLLSDYTSFPEHRVLSFKSDMKCVLQSVSGLKKIFKLSAAVVLIGSHPNLSFLKDQGCYLGHKSSQPITCKGNPVEIDTYTYECIKEANLFALGPLVGDNFVRFLKGGALGVTRCLATRQKKKHLFVERGGGDGIA
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004328.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 734 |
Molekulargewicht | 83.1kDa |
Name | C8orf1 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 25 ug |
Immunogen | MPLVEETSLLEDSSVTFPVVIIGNGPSGICLSYMLSGYRPYLSSEAIHPNTILNSKLEEARHLSIVDQDLEYLSEGLEGRSSNPVAVLFDTLLHPDADFGYDYPSVLHWKLEQHHYIPHVVLGKGPPGGAWHNMEGSMLTISFGSWMELPGLKFKDWVSSKRRSLKGDRVMPEEIARYYKHYVKVMGLQKNFRENTYITSVSRLYRDQDDDDIQDRDISTKHLQIEKSNFIKRNWEIRGYQRIADGSHVPFCLFAENVALATGTLDSPAHLEIEGEDFPFVFHSMPEFGAAINKGKLRGKVDPVLIVGSGLTAADAVLCAYNSNIPVIHVFRRRVTDPSLIFKQLPKKLYPEYHKVYHMMCTQSYSVDSNLLSDYTSFPEHRVLSFKSDMKCVLQSVSGLKKIFKLSAAVVLIGSHPNLSFLKDQGCYLGHKSSQPITCKGNPVEIDTYTYECIKEANLFALGPLVGDNFVRFLKGGALGVTRCLATRQKKKHLFVERGGGDGIA |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Abnova™ Human C8orf1 Full-length ORF (NP_004328.1, 1 a.a. - 505 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur