missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ Human C6orf48 Full-length ORF (AAH00706, 1 a.a. - 37 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129452
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Abnova™ Human C6orf48 Full-length ORF (AAH00706, 1 a.a. - 37 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Artikelnummer. 16129452
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16129452

Marke: Abnova™ H00050854P01.10ug

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Sequence: MRVVMARLLSEGEQGIPTACAAFAQQPAGGHVAAWLG

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH00706
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 50854
Molekulargewicht 29.7kDa
Name C6orf48 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MRVVMARLLSEGEQGIPTACAAFAQQPAGGHVAAWLG
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias D6S57/G8
Gebräuchliche Bezeichnung C6orf48
Gensymbol C6orf48
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ Human C6orf48 Full-length ORF (AAH00706, 1 a.a. - 37 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt