Learn More
Abnova™ Human C6orf225 Full-length ORF (NP_001028736.1, 1 a.a. - 80 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00619208-P02.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16130814
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MPFQFGTQPRRFPVEGGDSSIELEPGLSSSAACNGKEMSPTRQLRRCPGSHCLTITDVPVTVYATTRKPPAQSSKEMHPK
Spezifikation
Spezifikation
NP_001028736.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp586F0922
C6orf225
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
619208
C6orf225 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
MPFQFGTQPRRFPVEGGDSSIELEPGLSSSAACNGKEMSPTRQLRRCPGSHCLTITDVPVTVYATTRKPPAQSSKEMHPK
RUO
C6orf225