Learn More
Abnova™ Human C6orf206 Full-length ORF (NP_689945.2, 1 a.a. - 276 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129473
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human C6orf206 Full-length ORF (NP_689945.2, 1 a.a. - 276 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129473
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129473
Marke: Abnova™ H00221421P01.25ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Radial spokes are regularly spaced along cilia, sperm, and flagella axonemes and have a multisubunit 'stalk' and 'head' that form a signal transduction scaffold between the central microtubule pair and dynein (see MIM 603297) arms. RSPH9 is predicted to be a component of the radial spoke head based on homology with proteins in the biflagellate alga Chlamydomonas reinhardtii and other ciliates (Castleman et al., 2009 [PubMed 19200523]).[supplied by OMIM]
Sequence: MDADSLLLSLELASGSGQGLSPDRRASLLTSLMLVKRDYRYDRVLFWGRILGLVADYYIAQGLSEDQLAPRKTLYSLNCTEWSLLPPATEEMVAQSSVVKGRFMGDPSYEYEHTELQKVNEGEKVFEEEIVVQIKEETRLVSVIDQIDKAVAIIPRGALFKTPFGPTHVNRTFEGLSLSEAKKLSSYFHFREPVELKNKTLLEKADLDPSLDFMDSLEHDIPKGSWSIQMERGNALVVLRSLLWPGLTFYHAPRTKNYGYVYVGTGEKNMDLPFML
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_689945.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 221421
Molekulargewicht 57.7kDa
Name C6orf206 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MDADSLLLSLELASGSGQGLSPDRRASLLTSLMLVKRDYRYDRVLFWGRILGLVADYYIAQGLSEDQLAPRKTLYSLNCTEWSLLPPATEEMVAQSSVVKGRFMGDPSYEYEHTELQKVNEGEKVFEEEIVVQIKEETRLVSVIDQIDKAVAIIPRGALFKTPFGPTHVNRTFEGLSLSEAKKLSSYFHFREPVELKNKTLLEKADLDPSLDFMDSLEHDIPKGSWSIQMERGNALVVLRSLLWPGLTFYHAPRTKNYGYVYVGTGEKNMDLPFML
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ30845/MRPS18AL1
Gebräuchliche Bezeichnung C6orf206
Gensymbol C6orf206
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human C6orf206 Full-length ORF (NP_689945.2, 1 a.a. - 276 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >