Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human C3a Platinum ELISA Kit
Artikelnummer. p-7092017
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
960 Tests
Artikelnummer. 15517925
Marke: Invitrogen™ BMS2089TEN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes C3a
Sandwich-ELISA-Kit
Der ELISA für humanes Komplement C3a (humanes C3a) quantifiziert humanes C3a in Humanserum, -plasma oder -zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu C3a.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes C3a misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 0.3 to 20 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,07ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma (EDTA, Citrat, Heparin), Serum, Serum
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Colorimetric Microplate Reader
Gen-ID (Entrez) 718
Intraassay-VK 5.9
Kitinhalt Pre-coated 96 well plate, Standard, Sample Diluent, Assay Buffer concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma 10 μL, Serum 10 μL, Supernatant 50 μL
Synonym Komplementkomponente 3, ASP, C3a, C3b, C3, Acylierungsstimulierendes Protein
Ziel Gehäuse C3a
Prüfzeit 1 hrs 20 mins
Gesamte Assay-Zeit 4 hrs 30 mins
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke