Learn More
Abnova™ Human C1orf48 Partial ORF (NP_056286, 182 a.a. - 279 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_056286
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 25936
Molekulargewicht 36.52kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16125216
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00025936-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16135216
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00025936-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein with two coiled-coil domains that localizes to kinetochores, which are chromosome-associated structures that attach to microtubules and mediate chromosome movements during cell division. The encoded protein is part of a conserved protein complex that includes two chromodomain-containing proteins and a component of the outer plate of the kinetochore. This protein complex is proposed to bridge centromeric heterochromatin with the outer kinetochore structure. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: KEISEAMKSLPALIEQGEGFSQVLRMQPVIHLQRIHQEVFSSCHRKPDAKPENFITQIETTPTETASRKTSDVVLKRKQTKDCPQRKWYPLRPKKINL
Spezifikation
Spezifikation
NP_056286
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C1orf48/DC8/DKFZp566O1646/MIS14
NSL1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
25936
C1orf48 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KEISEAMKSLPALIEQGEGFSQVLRMQPVIHLQRIHQEVFSSCHRKPDAKPENFITQIETTPTETASRKTSDVVLKRKQTKDCPQRKWYPLRPKKINL
RUO
NSL1