Learn More
Human C1orf43 (NICE3) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32150238 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32150238 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2587991Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human C1orf43 (NICE3) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: C1orf43 (NICE3) knockout HEK-293T