missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ Human C1orf19 Partial ORF (NP_443197, 72 a.a. - 170 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151537

Abnova™ Human C1orf19 Partial ORF (NP_443197, 72 a.a. - 170 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Artikelnummer. 16151537
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16151537

Marke: Abnova™ H00116461Q01.10ug

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

tRNA splicing is a fundamental process required for cell growth and division. SEN15 is a subunit of the tRNA splicing endonuclease, which catalyzes the removal of introns, the first step in tRNA splicing (Paushkin et al., 2004 [PubMed 15109492]).[supplied by OMIM]

Sequence: ESKSWHEVNCVGLPELQLICLVGTEIEGEGLQTVVPTPITASLSHNRIREILKASRKLQGDPDLPMSFTLAIVESDSTIVYYKLTDGFMLPDPQNISLR

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_443197
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 116461
Molekulargewicht 36.63kDa
Name C1orf19 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen ESKSWHEVNCVGLPELQLICLVGTEIEGEGLQTVVPTPITASLSHNRIREILKASRKLQGDPDLPMSFTLAIVESDSTIVYYKLTDGFMLPDPQNISLR
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C1orf19/sen15
Gebräuchliche Bezeichnung TSEN15
Gensymbol TSEN15
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ Human C1orf19 Partial ORF (NP_443197, 72 a.a. - 170 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt