missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human C1orf19 Partial ORF (NP_443197, 72 a.a. - 170 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_443197
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 116461
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161537
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00116461-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16151537
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00116461-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

tRNA splicing is a fundamental process required for cell growth and division. SEN15 is a subunit of the tRNA splicing endonuclease, which catalyzes the removal of introns, the first step in tRNA splicing (Paushkin et al., 2004 [PubMed 15109492]).[supplied by OMIM]

Sequence: ESKSWHEVNCVGLPELQLICLVGTEIEGEGLQTVVPTPITASLSHNRIREILKASRKLQGDPDLPMSFTLAIVESDSTIVYYKLTDGFMLPDPQNISLR
Spezifikation

Spezifikation

NP_443197
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C1orf19/sen15
TSEN15
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
116461
C1orf19 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ESKSWHEVNCVGLPELQLICLVGTEIEGEGLQTVVPTPITASLSHNRIREILKASRKLQGDPDLPMSFTLAIVESDSTIVYYKLTDGFMLPDPQNISLR
RUO
TSEN15
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications